Learn More
B-Raf Mouse, Unlabeled, Clone: 13, BD
Mouse Monoclonal Antibody
321.00 € - 459.19 €
Spezifikation
Antigen B-Raf
Klon 13
Konzentration 250μg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15896179
Unterlagen ansehen
BD Biosciences
612374
50 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15806189
Unterlagen ansehen
BD Biosciences
612375
150 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
The Raf kinase family, A-Raf, B-Raf, and C-Raf, act as downstream effectors for Ras. These ser/thr kinases have homologous kinase domains referred to as conserved regions (CR1, CR2, and CR3). Rafs have a critical role in the response to many growth factors including: EGF, PDGF, insulin, IL-2, IL-3, CSF-1, and GM-CSF. Raf can directly interact with Ras-GTP and subsequently become activated. This leads to Raf activation of the MAP kinase pathway by phosphorylating and activating MEK, which then phosphorylates and activates MAP kinaes (ERK).
A-Raf is a proto-onocogene that is highly expressed in urogenital and kidney tissues while B-Raf is expressed at high levels in cerebrum and testes. C-Raf appears to be uniformly and ubiquitously expressed. Cell transformation by A-Raf has been shown to be independent of p21ras, suggesting the possibility of an independent signal transduction pathway. B-Raf is expressed as multiple isoforms that range from 69-72kDa and 79-99kDa. In hematopoietic cells, B-Raf is activated by EPO, GM-CSF, and SCF. Thus, the Raf kinases are important Ras effectors involved in growth factor signaling in a wide variety of cells and tissues.
Western Blotting
Spezifikation
Spezifikation
B-Raf
250μg/mL
Monoclonal
Mouse
Cell Biology
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
IgG2a
Affinity Purified
13
Western Blot
Unconjugated
RUO
Human, Mouse, Rat
Human B-Raf aa. 285-406
Primary
Store undiluted at -20°C.