Learn More
Chemsplash Antibakterielle und lebensmittelechte Tücher
Artikelnummer. 30058161
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
25 x 25 cm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
30058161 25 x 25 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30058161 Lieferant Chemsplash Lieferanten-Nr. 4899
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.77 €
    22.24 € / 1 Stück
    Sparen 8.53 €
    27% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lebensmittelechte Oberflächentücher, geprüft nach EN14476 (viruzide Aktivität).
Lebensmittelechtes Oberflächentuch
  • Antibakteriell, antimykotisch
  • Tötet umhüllte Viren ab, darunter Coronavirus, E. coli, MRSA und mehr.
  • PCS-Nummer: 101013
  • Tuchgröße: 20 x 25 cm
Beschreibung: Das Food Safe Surface Wipe wurde für die effektive Reinigung und Desinfektion von lebensmittelechten Oberflächen entwickelt. Diese Tücher wurden nach EN14476 (viruzide Aktivität), EN 1650:2019 (heacetizide und fungizide Aktivität) und EN 1276 (bakterizide Aktivität chemischer Desinfektionsmittel) getestet und töten nachweislich eine breite Palette schädlicher Krankheitserreger ab, darunter auch behüllte Viren wie Coronavirus, E. coli, MRSA und andere. Sie bieten eine komfortable und zuverlässige Lösung zur Aufrechterhaltung hygienischer Umgebungen in Lebensmittelzubereitungsbereichen.
Spezifikation
Produkttyp Antibakterielles Tuch
Länge (angloamerikanisch) 25 cm
Länge (metrisch) 25 cm
Breite (angloamerikanisch) 20 cm
Breite (metrisch) 20 cm
Material Polypropylen
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Abmessungen (L x B) 25 x 25 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Oberflächenreinigung
Lage 1-ply
Sterilität Steril