missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bcl-2 with control Mouse anti-Human, Unlabeled, Clone: Bcl-2/100, BD

Artikelnummer. 15846528
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μg
50 μg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15846528 50 μg 1 Stück
15866528 150 μg 1 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15846528

Marke: BD Biosciences 551107

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Bcl-2 is considered to be novel among proto-oncogenes because it blocks apoptosis (programmed cell death) in many cell types. Apoptosis is an active form of cellular suicide that typically requires new RNA and protein synthesis and is associated with distinct morphological changes including cell shrinkage, cytoplasm membrane blebbing, nuclear fragmentation and DNA degradation. Because Bcl-2 blocks apoptosis it may contribute to tumorigenisis by prolonging cell survival, rather than by accelerating the rate of cell proliferation. Human Bcl-2 protein migrates at a molecular weight of ∽26 kDa by SDS-PAGE. Bcl-2/100 recognizes a 26 kDa band representing human Bcl-2. Additional minor bands at 27-31 kDa and 18-21 kDa may also be visualized. The 27-31 kDa upper band may represent a larger isoform, whereas the 18-21 kDa lower band may be an internal translation or proteolytic product, therefore, a synthetic peptide corresponding to amino acids 41-54 (GAAPAPGIFSSQPG) of human Bcl-2 was used as immunogen. This peptide sequence is not conserved between human and mouse. Bcl-2/100 does not cross-react with mouse Bcl-2. For detection of mouse Bcl-2 refer to clone 3F11 (Cat. No. 554218), polyclonal rabbit anti-rat/mouse Bcl-2 antiserum (Cat. No. 554087), and polyclonal rabbit anti-mouse Bcl-2 antiserum (Cat. No. 554279).

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Bcl-2 with control
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon Bcl-2/100
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Mouse
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Enthält Purified Mouse Anti-Human Bcl-2 (50μg); Jurkat Cell Lysate (50μg)
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store undiluted at -20°C.
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.