missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Caspase-3 Mouse anti-Human, Unlabeled, Clone: 19, BD

Artikelnummer. p-3855905
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μg
50 μg
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. Menge unitSize
15835399 50 μg 1 Set
15845399 150 μg 1 Set
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15835399

Marke: BD Biosciences 610322

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Apoptosis, a selective process of genetically programmed cell death, occurs during normal cellular differentiation and development of multicellular organisms. Apoptotic cells are characterized by loss of cell volume, plasma membrane blebbing, nuclear condensation, chromatin aggregation, and endonucleocytic degradation of DNA into nucleosomal fragments. Caspase-3 (CPP32, Yama, apopain) is a member of the family of cysteine proteases which includes interleukin-1β converting enzyme (ICE) and C. elegans protein, Ced-3. An apoptotic signal such as granzyme B of cytotoxic T-cells (CTLs) or ICE-like proteases induces the intracellular cleavage of Caspase-3 from the inactive pro-form (32kDa) to the active form which consists of the p20, p17, and p12 subunits. The active form of Caspase-3 cleaves several other apoptotic proteins including proteins such as DNA Fragmentation Factor (DFF). Apoptosis can be inhibited by coexpression of Bcl-2 as well as inhibitors of Caspase-3 or other members of the family of cysteine proteases. This antibody recognizes the human pro-form (inactive) of Caspase-3 at 32kDa. In addition, it has been reported to recognize the active form of Caspase-3 at 20-21kDa in apoptotic cell lysates.

Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blotting

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Caspase-3
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 19
Konzentration 250μg/mL
Konjugat Unconjugated
Beschreibung CPP32
Zusammensetzung Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store undiluted at -20°C.
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.