Learn More
CD107a Mouse anti-Human, APC, Clone: H4A3, BD
Artikelnummer. 15830389
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Tests
50 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15830389 50 Tests 1 Stück
15836299 100 Tests 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 15830389
Marke: BD Biosciences 560664
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Reacts with the heavily glycosylated 110kDa lysosomal-associated membrane protein, LAMP-1. LAMP-1 is a widely expressed intracellular antigen. It is also expressed on the surface of activated platelets, PHA-activated lymphocytes and some tumor cell lines, including U937 and KG1a. LAMP-1 has been shown to be a ligand for E-selectin-mediated cell adhesion. LAMP-1 and LAMP-2 (CD107b) are carriers for poly-N-acetyllactosamines, and are able to display sialyl Le[x] termini.
Host Species: Mouse
Clone: H4A3
Isotype: IgG1, κ
Cross Reactivity: Human
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CD107a
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon H4A3
Konjugat APC
Beschreibung LAMP1; LAMP-1; LAMPA; LGP120
Zusammensetzung Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human Adult Adherent Peripheral Blood Cells
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 50 Tests
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ