missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD119 Hamster anti-Mouse, Biotin, Clone: 2E2, BD

Artikelnummer. 15896278
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15896278 0.5 mg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15896278 Lieferant BD Biosciences Lieferanten-Nr. 550482

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hamster Monoclonal Antibody

The 2E2 antibody recognizes the extracellular region of the 90 kDa alpha chain subunit of the mouse interferon- γreceptor (IFN- γR α ; aka , CD119). The functionally active-form of the mouse IFN- γreceptor consists of two (or more) subunits, with IFN- γγR α and IFN- γR β chains required for the transduction of biologic responses. IFN- γR α is expressed by a variety of cell lines and normal mouse cells (except mature erythrocytes) including T cells, B cells, NK cells, monocytes, neutrophils, fibroblasts, epithelial and endothelial cells. The 2E2 antibody is a non-neutralizing antibody; it does not block the binding of IFN- γto its receptor. The immunogen used to generate this hybridoma was a purified preparation of soluble recombinant mouse IFN- γR α chain protein.

This antibody is routinely tested by flow cytometric analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD119
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 2.00E+02
Konzentration 0.5mg/mL
Konjugat Biotin
Beschreibung Ifngr1; IFN-γ Receptor α; IFN-gamma R alpha; Ifngr; INF-g Receptor; Cd119
Zusammensetzung Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Wirtsspezies Hamster
Immunogen Purified preparation of soluble recombinant mouse IFN-γRα chain protein
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.5 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.