Learn More
anti-CD11c; Clone: B-ly6; BD
Marke:  BD Biosciences 563788
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15803099
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    225.00 €
    224.70 € / 1 Stück
    Sparen 0.30 €
    0.13% Rabatt
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Host Species: Mouse
Clone: B-ly6
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Hu
Immunogen: Spleen Cells from Human with Hairy Cell Leukemia
Flow cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CD11c
B-ly6
Mouse
Affinity Purified
RUO
Human
Monoclonal
Brilliant Ultraviolet 395
Spleen Cells from Human with Hairy Cell Leukemia
25 Tests