missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
anti-CD11c; Clone: B-ly6; BD
224.70 € - 399.11 €
Spezifikation
| Antigen | CD11c |
|---|---|
| Klon | B-ly6 |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Konjugat | Brilliant Ultraviolet 395 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15803099
|
BD Biosciences
563788 |
25 Tests |
225.00 € 224.70 € / 1 Stück Sparen 0.30 € 0.13% Rabatt |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
15893089
|
BD Biosciences
563787 |
100 Tests |
400.00 € 399.11 € / 1 Stück Sparen 0.89 € 0.22% Rabatt |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Host Species: Mouse
Clone: B-ly6
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Hu
Immunogen: Spleen Cells from Human with Hairy Cell Leukemia
Flow cytometry
Spezifikation
| CD11c | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| Primary |
| B-ly6 | |
| Brilliant Ultraviolet 395 | |
| RUO | |
| Spleen Cells from Human with Hairy Cell Leukemia | |
| Affinity Purified |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts