missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD123 Mouse anti-Human, PE-Cy5, Clone: 9F5, BD

Artikelnummer. 15890679
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Tests
25 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15890679 25 Tests 1 Stück
15896498 100 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15890679 Lieferant BD Biosciences Lieferanten-Nr. 561009

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

The 9F5 monoclonal antibody specifically binds to CD123. CD123 is the 70 kDa IL-3 receptor α; chain (IL-3Rα;) that associates with the 120-140 kDa β; subunit (CD131/Common β;-chain/β;c) to form the functional IL-3 receptor complex. The β;c chain is also shared with distinct α; chain subunits to form the functional heterodimeric receptors for interleukins IL-5 and GM-CSF. IL-3Rα; is expressed on a subset of peripheral blood dendritic cells, myeloid precursors, basophils, mast cells, macrophages, and megakaryocytes. Reports indicate that IL-3Rα; is also expressed on lymphocytes. The IL-3R plays an important role in hematopoietic progenitor cell growth and differentiation. This antibody does not block binding of IL-3 to the IL-3 receptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD123
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 9F5
Konjugat PE-Cyanine5
Beschreibung IL-3 Receptor α chain
Zusammensetzung Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human IL-3Rα Transfected Cell Line
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25 Tests
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.