Learn More
anti-CD1a; Clone: HI149; BD
Beschreibung
Host Species: Mouse
Clone: HI149
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Hu
Flow cytometry
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CD1a |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | HI149 |
| Konjugat | Brilliant Violet 421 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Reinigungsverfahren | Affinity Purified |
| Menge | 100 Tests |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Primär oder sekundär | Primary |
| Zielspezies | Human |