missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD23 Mouse anti-Human, Unlabeled, Clone: M-L233, BD

Artikelnummer. p-3969262
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15848378 0.5 mg 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15848378

Marke: BD Biosciences 555708

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

The M-L233 antibody reacts with the low affinity receptor for human IgE, FcεRII/CD23. CD23 is a type II membrane protein which can be expressed by B cells, monocytes, macrophages, eosinophils, platelets, and dendritic cells. CD23 can mediate IgE-dependent cytotoxicity and phagocytosis by macrophages and eosinophils. Soluble CD23 (sCD23) can be released by CD23+ cells as a result of proteolytic cleavage of membrane CD23. Larger fragments of sCD23 (e.g., 37-25kDa) retain their IgE-binding capacity whereas smaller fragments (i.e., <12kDa) do not. Soluble CD23 may have immunoregulatory effects on the growth and differentiation of B cells and other cell types.

Host Species: Mouse
Clone: M-L233
Isotype: IgG1 κ
Species Reactivity: Human

Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD23
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon M-L233
Konzentration 0.5mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Wirtsspezies Mouse
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.5 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store undiluted at 4°C
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.