missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD154 (CD40 Ligand), FITC, clone: 40804, Invitrogen™

Artikelnummer. 15553272 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Tests
Packungsgröße:
100 Tests
Artikelnummer. Menge unitSize
15553272 100 Tests 100 Tests
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15553272

Marke: Invitrogen MA523582

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CD40 Ligand (CD40-L), or CD154, is a membrane glycoprotein and differentiation antigen expressed on the surface of T cells. The CD40 Ligand stimulates B cell proliferation and secretion of all immunoglobulin isotypes in the presence of cytokines. CD40 Ligand has been shown to induce cytokine production and tumoricidal activity in peripheral blood monocytes. It also co-stimulates proliferation of activated T cells and this is accompanied by the production of IFN-gamma, TNF-alpha, and IL-2.

In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant human (rh) CD27 Ligand, rhCD30 Ligand, or recombinant mouse CD40 Ligand is observed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD154 (CD40 Ligand)
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 40804
Konjugat FITC
Zusammensetzung Buffered saline solution with BSA and 0.09% sodium azide
Gen CD40LG
Gen-Zugriffsnummer P29965
Gen-Alias RP23-153G22.3, CD154, CD40-L, Cd40l, HIGM1, IGM, IMD3, Ly-62, Ly62, T-BAM, TRAP, Tnfsf5, gp39, T-cell antigen Gp39, TNF-related activation protein, tumor necrosis factor ligand superfamily member 5
Gensymbole CD40LG
Wirtsspezies Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human CD40 Ligand/TNFSF5 Leu50-Leu261
Reinigungsverfahren Protein A/G
Menge 100 Tests
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 959
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C, store in the dark, do not freeze
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.