missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD45RO Mouse anti-Human, PE, Clone: UCHL1, BD

Artikelnummer. 15826128
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15826128 100 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15826128 Lieferant BD Biosciences Lieferanten-Nr. 347967

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CD45RO, clone UCHL-1, is derived from hybridization of mouse P3/NS-1/1-Ag4-1 myeloma cells with spleen cells from BALB/c mice immunized with an interleukin-2 (IL-2)-dependent human T-cell line.

CD45RO, a member of the CD45 family that includes CD45, CD45RA, and CD45RB, recognizes a 180-kilodalton (kd) isoform of the leucocyte common antigen (LCA). The CD45 antigen is a protein tyrosine phosphatase.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD45RO
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon UCHL1
Konzentration 6.25μg/mL
Konjugat PE
Zusammensetzung Phosphate buffered saline with gelatin and 0.1% sodium azide.
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human IL-2-dependent T-cell line
Menge 100 Tests
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store vials at 2-8°C. Conjugated forms should not be frozen and should be protected from prolonged exposure to light. Each reagent is stable for the period shown on the bottle label when stored as directed.
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.