Learn More
CD8 Mouse anti-Human, PE, Clone: HIT8A, BD
Artikelnummer. 15820639
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Tests
25 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15820639 25 Tests 1 Stück
15878318 100 Tests 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 15820639
Marke: BD Biosciences 560959
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Reacts with the α subunit (32 kDa) of the two-chain complex. CD8 molecule binds to HLA class I molecules during interaction of CD8+ T cells with antigen-presenting cells or with target cells. CD8 is expressed on T cytotoxic/suppressor cell populations. HIT8a stains approximately 13 - 48% of peripheral blood lymphocytes and 80% of thymocytes, as well as a subset of NK cells. Clones HIT8a and RPA-T8 (Cat. No. 555364) are not cross-blocking.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CD8
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon HIT8a
Konjugat PE
Zusammensetzung Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Wirtsspezies Mouse
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25 Tests
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ