Learn More
CD8 Mouse anti-Human, V450, Clone: RPA-T8, BD
Mouse Monoclonal Antibody
169.06 €
Spezifikation
Antigen CD8
Klon RPA-T8
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Violet Fluor 450 (V450)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15800129
Unterlagen ansehen
BD Biosciences
560348
30 Tests
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
170.00 €
169.06 € / 1 Stück
Sparen 0.94 €
0.55% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15890119
Unterlagen ansehen
BD Biosciences
560347
120 Tests N/A
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
Clone RPA-T8 reacts with the α subunit (32kDa) of the two-chain complex expressed on T-cytoxic/suppressor cell populations. CD8 molecule binds to HLA class I molecules during interaction of CD8+ T cells with antigen-presenting cells or with target cells. RPA-T8 reacts with approximately 13-48% of peripheral blood lymphocytes and 80% of thymocytes, as well as a subset of NK cells. RPA-T8 and HIT8a (Mfr. No. 555337) are not cross-blocking. The antibody is conjugated to BD Horizon™ V450, which has been developed for use in multicolor flow cytometry experiments and is available exclusively from BD Biosciences. It is excited by the Violet laser Ex max of 406nm and has an Em Max at 450nm. Conjugates with BD Horizon™ V450 can be used in place of Pacific Blue™ conjugates.
Host Species: Mouse
Clone: RPA-T8
Isotype: IgG1 κ
Species Reactivity: Human
Flow Cytometry
Spezifikation
Spezifikation
CD8
Flow Cytometry
Violet Fluor 450 (V450)
RUO
Baboon, Cynomolgus, Human, Rhesus Monkey
Human CD8a
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
RPA-T8
Monoclonal
Mouse
Immunology
Aqueous buffered solution containing protein stabilizer and ≤0.09% sodium azide.
IgG1 κ
Affinity Purified