Learn More
DHFR Mouse, Unlabeled, Clone: 49, BD
Mouse Monoclonal Antibody
343.00 € - 425.86 €
Spezifikation
Antigen DHFR
Klon 49
Konzentration 250μg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15895589
Unterlagen ansehen
BD Biosciences
610696
50 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15805599
Unterlagen ansehen
BD Biosciences
610697
150 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
458.00 €
425.86 € / 1 Set
Sparen 32.14 €
7% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Dihydrofolate reductase (DHFR) regenerates tetrahydrofolate from dihydrofolate in the presence of NADPH. Tetrahydrofolate is the coenzyme for thymidilate synthetase in the biosynthesis of thymidine and is also critical for the synthesis of amino acids and purines. DHFR is a protein of 186 amino acids that is highly conserved among different organisms. DHFR levels change during the cell cycle, with the highest content during the G1/S transition. Expression of DHFR tightly correlates with the turnover rate of its mRNA. Because dividing cells require a continuous supply of thymidine, DHFR has been a target for anticancer drugs. The folic acid antagonists aminopterin and amethopterin (methotrexate), widely used in cancer treatments, inhibit DHFR. However, over long treatments, treated cells often amplify the DHFR gene, producing drug-resistant cells.
Spezifikation
Spezifikation
DHFR
250μg/mL
Monoclonal
Mouse
Cell Biology
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
IgG1
Affinity Purified
49
Western Blot
Unconjugated
RUO
Canine, Human, Mouse, Rat
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
Primary
Store undiluted at -20°C.
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado