missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

dual specificity phosphatase 6, Mouse, Clone: 3G2, Abnova™

Artikelnummer. 16114251
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16114251 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16114251

Marke: Abnova H00001848M01.100ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant DUSP6.

The protein encoded by this gene is a member of the dual specificity protein phosphatase subfamily. These phosphatases inactivate their target kinases by dephosphorylating both the phosphoserine/threonine and phosphotyrosine residues. They negatively regulate members of the mitogen-activated protein (MAP) kinase superfamily (MAPK/ERK, SAPK/JNK, p38), which are associated with cellular proliferation and differentiation. Different members of the family of dual specificity phosphatases show distinct substrate specificities for various MAP kinases, different tissue distribution and subcellular localization, and different modes of inducibility of their expression by extracellular stimuli. This gene product inactivates ERK2, is expressed in a variety of tissues with the highest levels in heart and pancreas, and unlike most other members of this family, is localized in the cytoplasm. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq

Sequence: MIDTLRPVPFASEMAISKTVAWLNEQLELGNERLLLMDCRPQELYESSHIESAINVAIPGIMLRRLQKGNLPVRALFTRGEDRDRFTRRCGTDTVVLYDESSSDWNENTGGESLLGLLLKKLKDEGCRAFYLEGGFSKFQAEFSLHCETNLDGSCSSSSPPLPVLGLGGLRISSDSSSDIESDLDRDPNSATDSDGSPLSNSQPSFPVEILPFLYLGCAKDSTNLDVLEEFGIKYILNVTPNLPNLFENAGEFKYKQIPISDHWSQNLSQFFPEAISFIDEARGKNCGVLVHCLAGISRSVTVTVAYLMQKLNLSMNDAYDIVKMKKSNISPNFNFMGQLLDFERTLGLSSPCDNRVPAQQLYFTTPSNQNVYQVDSLQST

Spezifikation

Antigen dual specificity phosphatase 6
Anwendungen ELISA, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (PFA fixed), KnockDown, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 3G2
Konjugat Unconjugated
Beschreibung Mouse monoclonal antibody raised against a full length recombinant DUSP6.
Zusammensetzung PBS with no preservative; pH 7.4
Gen DUSP6
Gen-Zugriffsnummer BC003143
Gen-Alias MKP3/PYST1
Gensymbole DUSP6
Wirtsspezies Mouse
Immunogen DUSP6 (AAH03143, 1 a.a. ∼ 381 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Cycle
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1848
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Produkttyp Antibody
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DUSP6 monoclonal antibody (M01), clone 3G2
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P404-In einem geschlossenen Behälter aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium phosphate dibasic, potasium phosphate monobasic
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.