Learn More
CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ Staubschutzfußmatten
Artikelnummer. p-8010415
Change view
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
120 Stück
Artikelnummer. Farbe unitSize
11896373 Weiß 120 Stück
1 options
Artikelnummer. 11896373
Marke: CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ 177650
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie die CEEC Control Environ Eqpt Corp™ klebenden Anti-Staub-Türmatten zur Kontrolle von Umweltkontaminanten. Die 100 % rutschfeste, klebende Rückseite sichert die Positionierung der Matte und trägt zur Vermeidung von Verunreinigungen unter der Matte bei. Allen Klebstoffe verfügen außerdem über ein antimikrobielles Mittel.
  • Auslaufschutz-Formel
  • Erhältlich mit rechtwinkeligen oder abgeschrägten Kanten, um einen glatten Durchgang zu ermöglichen;
  • Keine Delaminierung (Ablösung) von Platten
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 66 x 120 cm
Menge 120/Packung