missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EF-hand domain family, member D1, Mouse, Clone: 1H7, Abnova™
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant EFHD1.
Marke: Abnova H00080303-M05.100ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
EFHD1 is an EF-hand domain-containing protein that displays increased expression during neuronal differentiation (Tominaga and Tomooka, 2002 [PubMed 12270117]).[supplied by OMIM
Sequence: GLMALAKLSEIDVALEGVKGAKNFFEAKVQALSSASKFEAELKAEQDERKREEEERRLRQAAFQKLKANFNSpezifikation
| EF-hand domain family, member D1 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS with no preservative; pH 7.4 | |
| NM_025202 | |
| EFHD1 | |
| EFHD1 (NP_079478.1, 168 a.a. ∼ 238 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
| 100 μg | |
| Yes | |
| 80303 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| IgG2a κ |
| ELISA, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot | |
| 1H7 | |
| Mouse monoclonal antibody raised against a full length recombinant EFHD1. | |
| EFHD1 | |
| DKFZp781H0842/FLJ13612/MST133/MSTP133/PP3051 | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur