Learn More
ETF1, Mouse, Clone: 2H4, Abnova™
Beschreibung
Termination of protein biosynthesis and release of the nascent polypeptide chain are signaled by the presence of an in-frame stop codon at the aminoacyl site of the ribosome. The process of translation termination is universal and is mediated by protein release factors (RFs) and GTP. A class 1 RF recognizes the stop codon and promotes the hydrolysis of the ester bond linking the polypeptide chain with the peptidyl site tRNA, a reaction catalyzed at the peptidyl transferase center of the ribosome. Class 2 RFs, which are not codon specific and do not recognize codons, stimulate class 1 RF activity and confer GTP dependency upon the process. In prokaryotes, both class 1 RFs, RF1 and RF2, recognize UAA; however, UAG and UGA are decoded specifically by RF1 and RF2, respectively. In eukaryotes, eRF1, or ETF1, the functional counterpart of RF1 and RF2, functions as an omnipotent RF, decoding all 3 stop codons (Frolova et al., 1994 [PubMed 7990965]).[supplied by OMIM
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | ETF1 |
| Anwendungen | ELISA, Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 2H4 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Beschreibung | Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant ETF1. |
| Zusammensetzung | PBS with no preservative; pH 7.4 |
| Gen | ETF1 |
| Gen-Zugriffsnummer | NM_004730 |
| Gen-Alias | D5S1995/ERF/ERF1/MGC111066/RF1/SUP45L1/TB3-1 |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.