Learn More
anti-FGA, F2 Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Beschreibung
Beinhaltet
FGA rabbit purified polyclonal antibody (20μg); F2 mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the FGA protein, and the other against the F2 protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
In situ PLA
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | FGA |
| Anwendungen | In situ PLA |
| Klassifikation | Monoclonal/Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Gen | FGA |
| Gen-Alias | Fib2/MGC119422/MGC119423/MGC119425 |
| Gensymbole | FGA |
| Wirtsspezies | Mouse, Rabbit |
| Menge | 1 Set |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.