Learn More
glucokinase (hexokinase 4), Mouse, Purified MaxPab™ Polyclonal Antibody, Abnova™
Beschreibung
Hexokinases phosphorylate glucose to produce glucose-6-phosphate, the first step in most glucose metabolism pathways. Alternative splicing of this gene results in three tissue-specific forms of glucokinase, one found in pancreatic islet beta cells and two found in liver. The protein localizes to the outer membrane of mitochondria. In contrast to other forms of hexokinase, this enzyme is not inhibited by its product glucose-6-phosphate but remains active while glucose is abundant. Mutations in this gene have been associated with noninsulin dependent diabetes mellitus (NIDDM), maturity onset diabetes of the young, type 2 (MODY2) and persistent hyperinsulinemic hypoglycemia of infancy (PHHI). [provided by RefSeq
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | glucokinase (hexokinase 4) |
| Anwendungen | Immunofluorescence, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Beschreibung | Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human GCK protein. |
| Zusammensetzung | PBS with no preservative; pH 7.4 |
| Gen | GCK |
| Gen-Zugriffsnummer | BC001890.1 |
| Gen-Alias | GK/GLK/HHF3/HK4/HKIV/HXKP/MODY2 |
| Gensymbole | GCK |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.