missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HPV-16 L1 Mouse anti-Human, Unlabeled, Clone: CAMVIR-1, BD

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  BD Biosciences 550840

Artikelnummer. 15816408

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    241.00 €
    239.68 € / 1 Stück
    Sparen 1.32 €
    0.55% Rabatt

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

More than 60 different types of human papilloma viruses (HPVs) have been isolated. The human papilloma viruses encode three late proteins, which are produced only in terminally differentiating keratinocytes, two of which (the L1 and L2 proteins) are struc

Host Species: Mouse
Clone: CamVir-1
Isotype: IgG2a κ
Species Reactivity: Human

Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

HPV-16 L1
Monoclonal
Unconjugated
Mouse
1 mL
Cell Biology
Human
IgG2a κ
Immunohistochemistry
CAMVIR-1
Aqueous buffered solution containing BSA, goat serum, and ≤0.09% sodium azide.
Affinity Purified
RUO
Primary
Store undiluted at 4°C
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt

For Research Use Only.