Learn More
anti-Human CD62L; Clone: DREG-56; BD
Marke: BD Biosciences 562720
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Host Species: Mouse
Clone: DREG-56
Isotype: IgG1, κ
Cross Reactivity Species: Hu
Immunogen: Supernatant from PMA-activated Human Peripheral Blood Leukocytes
Applications:
Flow Cytometry
Spezifikation
| Human CD62L | |
| DREG-56 | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Human |
| Monoclonal | |
| Brilliant Violet 605 | |
| Supernatant from PMA-activated Human Peripheral Blood Leukocytes | |
| 25 Tests | |
| Primary |