Learn More
anti-Human CD62L; Clone: DREG-56; BD
212.93 € - 419.44 €
Spezifikation
| Antigen | Human CD62L |
|---|---|
| Klon | DREG-56 |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Konjugat | Brilliant Violet 605 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15852179
|
BD Biosciences
562720 |
25 Tests |
213.00 € 212.93 € / 1 Stück Sparen 0.07 € 0.03% Rabatt |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
15842179
|
BD Biosciences
562719 |
100 Tests |
420.00 € 419.44 € / 1 Stück Sparen 0.56 € 0.13% Rabatt |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Host Species: Mouse
Clone: DREG-56
Isotype: IgG1, κ
Cross Reactivity Species: Hu
Immunogen: Supernatant from PMA-activated Human Peripheral Blood Leukocytes
Applications:
Flow Cytometry
Spezifikation
| Human CD62L | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| Primary |
| DREG-56 | |
| Brilliant Violet 605 | |
| RUO | |
| Supernatant from PMA-activated Human Peripheral Blood Leukocytes | |
| Affinity Purified |