Learn More
anti-Human CD62L; Clone: DREG-56; BD
212.93 € - 419.44 €
Spezifikation
Antigen Human CD62L
Klon DREG-56
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Brilliant Violet 605
Wirtsspezies Mouse
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15852179
Unterlagen ansehen
BD Biosciences
562720
25 Tests
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
213.00 €
212.93 € / 1 Stück
Sparen 0.07 €
0.03% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15842179
Unterlagen ansehen
BD Biosciences
562719
100 Tests
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
420.00 €
419.44 € / 1 Stück
Sparen 0.56 €
0.13% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Host Species: Mouse
Clone: DREG-56
Isotype: IgG1, κ
Cross Reactivity Species: Hu
Immunogen: Supernatant from PMA-activated Human Peripheral Blood Leukocytes
Applications:
Flow Cytometry
Spezifikation
Spezifikation
Human CD62L
Monoclonal
Mouse
Human
Primary
DREG-56
Brilliant Violet 605
RUO
Supernatant from PMA-activated Human Peripheral Blood Leukocytes
Affinity Purified