Learn More
Mouse anti-Human IgG2 Secondary Antibody, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen MA183241
176.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11574623
  • 264.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Mouse anti Human IgG2 antibody, clone 3C7 is specific for human IgG2 and recognizes an epitope in the Fc region.
Human IgG2 Monoclonal antibody specifically detects Human IgG2 in Human samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
Human IgG2
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with <0.1% sodium azide
Human IgG from pooled serum.
500 μg
Secondary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
IgG1
ELISA
3C7
Unconjugated
Mouse
Protein A