missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IgG3 (Hinge region) Mouse anti-Human, HRP, Invitrogen™

Artikelnummer. 15235979
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Conditionnement:
1 Milliliter
Code produit. Menge unitSize
15235979 1 mL 1 Milliliter
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15235979

Marque: Invitrogen MA516718

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Secondary Antibody

Thermo Scientific Anti-Human secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for human immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen Human IgG3 (Hinge region)
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon HP6050
Konjugat HRP
Wirtsspezies Mouse
Immunogen purified Human IgG3 myeloma proteins
Reinigungsverfahren Purified
Menge 1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung 4°C or -20°C if preferred
Form Liquid
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.