missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IgG1 Rat anti-Mouse, PE-CF594, Clone: A85-1, BD

Artikelnummer. 15802039
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15802039 50 μg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15802039 Lieferant BD Biosciences Lieferanten-Nr. 562559

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

The A85-1 antibody reacts specifically with mouse IgG1 of Igh-Ca and Igh-Cb haplotypes. It does not react with other Ig isotypes. Detection of surface immunoglobulin on B lymphoma cells has been demonstrated with the A85-1 monoclonal antibody. A suspension of pooled mouse IgG1 was used as the source of immunogen. This antibody is conjugated to BD Horizon™ PE-CF594, which has been developed exclusively by BD Biosciences as a better alternative to PE-Texas Red™. PE-CF594 excites and emits at similar wavelengths to PE-Texas Red™ yet exhibits improved brightness and spectral characteristics. Due to PE having maximal absorption peaks at 496nm and 564nm, PE-CF594 can be excited by the blue (488nm), green (532nm) and yellow-green (561nm) lasers and can be detected with the same filter set as PE-Texas Red™ (eg 610/20nm filter).

Host Species: Rat
Clone: A85-1
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Mouse
Immunogen: Pooled Mouse IgG1

Flow Cytometry, Isotype Control

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IgG1
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon A85-1
Konzentration 0.2mg/mL
Konjugat PE-CF594
Beschreibung Ighg1; Immunoglobulin heavy constant gamma 1; Igh-4
Zusammensetzung Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Wirtsspezies Rat
Immunogen Pooled IgG1
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.