missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
anti-IgM, kappa, BV650, Clone: G155-228, BD
Marke: BD Biosciences 564367
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Host Species: Mouse
Clone: G155-228
Isotype: IgM, κ
Immunogen: TNP-Keyhole Limpet Hemocyanin
Flow Cytometry, Isotype control
Spezifikation
| IgM, kappa | |
| Brilliant Violet 650 | |
| TNP-Keyhole Limpet Hemocyanin | |
| 50 μg |
| G155-228 | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| IgM κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido