Description
- Diese Suspension enthält humane intrazelluläre CytoKine-3 (HiCK-3) Positivkontrollzellen
- Die gefrorene HiCK-3-Zellsuspension enthält fixierte, nicht permeabilisierte menschliche lymphatische Zellen
- Die Suspension enthält Zellen, die nachweisbare Mengen an intrazellulärem IL-1 exprimieren.α IL-1β, IL-6, IL-12 p40/p70, IL-12 p70 und TNF wurden mittels intrazellulärer Immunfluoreszenzfärbung und Durchflusszytometrie bestimmt.
- Hick-3-Zellen enthalten einen messbaren Anteil an Zytokinen
Specifications
Specifications
| Konzentration | 5 x106 Zellen/ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Intrazelluläre Färbung (Durchflusszytometrie) |
| Menge | 1 ml |