missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

anti-IL-17A; Clone: N49-653; BD

Marke:  BD Biosciences 563295

Artikelnummer. 15802679

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    292.00 €
    291.04 € / 1 Stück
    Sparen 0.96 €
    0.33% Rabatt

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Host Species: Mouse
Clone N49-653
Isotype IgG1, κ
Species Reactivity Hu
Immunogen Human IL-17A Recombinant Protein

Flow Cytometry, Intracellular Staining

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

IL-17A
N49-653
Mouse
Affinity Purified
RUO
Human
Monoclonal
Brilliant Violet 510
Human IL-17A Recombinant Protein
50 Tests
Primary
IgG1
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt