Learn More
Anti-JAK2 (phospho Y1007 + Y1008) + JAK1 (phospho Y1034 + Y1035) antibody [E132], Abcam
Artikelnummer. 32076499 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 μL
Packungsgröße:
20 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32076499 20 μL 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32076499 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab3210120uL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Rabbit Recombinant Monoclonal JAK2 phospho Y1007 + Y1008 antibody. Suitable for IHC-P, ELISA, Dot, WB, ICC/IF, Flow Cyt (Intra) and reacts with Human, Synthetic peptide, Mouse, Rat samples. Cited in 304 publications.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spezifikation
Antigen JAK2 pY1007 + Y1008 (JAK2)
Anwendungen Dot Blot, ELISA, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (FFPE), Western Blot
Zelluläre Lokalisierung Endomembrane system; Peripheral membrane protein; Cytoplasm; Nucleus
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon E132
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung pH: 7.2 - 7.4, Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.05% BSA
Gen JAK2
Gen-Zugriffsnummer O60674
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen JAK2 pY1007 + Y1008 (JAK2)
Reinigungsverfahren Affinity purification
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology & Infectious Disease
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Primary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Versandbedingung Conditional Ambient
Modifizierungsstatus des Targets Phospho-Y1007∣Phospho-Y1008
Zielgen JAK2
Zielmolekül JAK2 pY1007 + Y1008 (JAK2)