missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kruppel-like factor 11, Mouse, Clone: 10D8, Abnova™
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant KLF11.
Marke: Abnova H00008462-M03.100ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Sequence: TYFKSSHLKAHLRTHTGEKPFNCSWDGCDKKFARSDELSRHRRTHTGEKKFVCPVCDRRFMRSDHLTKHARRHMTTKKIPGWQAEVGKLNRIASAESPGSPLVSMPASASpezifikation
| Kruppel-like factor 11 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS with no preservative; pH 7.4 | |
| NM_003597 | |
| KLF11 | |
| KLF11 (NP_003588, 404 a.a. ∼ 512 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
| 100 μg | |
| Cell Cycle | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody |
| ELISA, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot | |
| 10D8 | |
| Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant KLF11. | |
| KLF11 | |
| FKLF/FKLF1/MODY7/TIEG2/Tieg3 | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Yes | |
| 8462 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| IgG2a κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur