Learn More
Invitrogen™ Anti-miR™ hsa-let-7c miRNA Inhibitor Positive Control
Artikelnummer. 10554065
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10554065 5 nmol 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10554065 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 4392431
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Anti-miR™ hsa-let-7c miRNA-Inhibitor Positivkontrolle
Invitrogen™ Anti-miR™ miRNA-Inhibitoren sind chemisch modifizierte, einsträngige Nukleinsäuren, die entwickelt wurden, um endogene microRNA (miRNA)-Moleküle zu binden und zu hemmen. Diese gebrauchsfertigen Inhibitoren können mithilfe von Transfektions- oder Elektroporationsparametern in Zellen eingeführt werden, die denen für siRNAs ähneln. Anti-miR™ let-7c miRNA-Inhibitor Positivkontrolle bietet eine praktische, validierte Positivkontrolle für Experimente mit Anti-miR miRNA-Inhibitoren. Endogene let-7 miRNA reguliert HMGA2 negativ, ein ubiquitär exprimiertes, nichthistonisches Chromatin-Protein, das die Genexpression durch Veränderungen in der Chromatin-Architektur moduliert. Bei der Transfektion in Zellen von Menschen oder Mäusen blockiert der Anti-miR hsa-let-7c miRNA-Inhibitor endogene let-7c-miRNA, was zu erhöhten HMGA2 mRNA-Konzentrationen führt.
Zubehör:
Auch Anti-miR™ miRNA-Inhibitoren (SKU-Nr. AM17000 und Nr. AM17001) sind erhältlich. Um Ihre miRNA-Sequenz auszuwählen und die Bestellung aufzugeben, besuchen Sie bitte den GeneAssist™ miRNA-Arbeitsablauf-Builder. Die Anti-miR™ miRNA-Inhibitor Negativkontrolle Nr. 1 (SKU-Nr. AM17010) ist eine zufällige Sequenz, die validiert wurde, um keine identifizierbaren Auswirkungen auf bekannte miRNA-Funktionen zu erzeugen. Cy™3 und FAM™ Anti-miR Negativkontrollen mit Farbmarkierung (SKU-Nr. AM17011 bzw. AM17012) sind ebenfalls erhältlich. Das Pre-miR™ miRNA-Starterkit (SKU-Nr. AM1540) kann zur Optimierung der Transfektion von Pre-miR™ miRNA-Vorläufern verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Anti-miR™ miRNA wird zusammen mit nukleasefreiem Wasser für die Resuspension in einem einzelnen Röhrchen getrocknet geliefert und sollte bei –20 °C gelagert werden. Die Haltbarkeit ist für 1 Jahr garantiert, wenn es bei –20 °C getrocknet gelagert wird.
Regelungsart Positivkontrolle
RNAi Type miRNA-Inhibitor
Zur Verwendung mit (Anwendung) miRNA-Analyse und Analyse nicht-codierender RNA
Marker oder Farbstoff Unkonjugiert
Produktlinie Ambion, Anti-miR
Produkttyp miRNA-Inhibitor
Menge 5 nmol
Versandbedingung Raumtemperatur
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.