Learn More
Invitrogen™ Anti-miR™ miRNA Inhibitor Negative Control #1
Artikelnummer. 10722887
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10722887 5 nmol 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10722887 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM17010
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Negativkontrolle Nr. 1 für den Anti-miR™ miRNA-Inhibitor
Invitrogen™ Anti-miR™ miRNA-Inhibitoren sind chemisch modifizierte, einsträngige Nukleinsäuren, die entwickelt wurden, um endogene microRNA (miRNA)-Moleküle zu binden und zu hemmen. Diese gebrauchsfertigen Inhibitoren können mithilfe von Transfektions- oder Elektroporationsparametern in Zellen eingeführt werden, die denen für siRNAs ähneln. Anti-miR™ Negativkontrolle Nr. 1 ist eine zufällige Sequenz von Anti-miR-Molekülen und wurde bezüglich humaner Zelllinien und Geweben ausgiebig getestet und validiert wurde, um keine erkennbaren Auswirkungen auf bekannte miRNA-Funktionen zu haben.
Zubehör:
Des Weiteren sind Anti-miR™ miRNA-Inhibitoren (SKU-Nr. AM17000 und AM17001) erhältlich. Um Ihre miRNA-Sequenz auszuwählen und die Bestellung aufzugeben, besuchen Sie bitte den GeneAssist™ miRNA-Arbeitsablauf-Builder. Cy™3- und FAM™-Farbstoff-markierte Anti-miR™ Negativkontrollen (SKU-Nr. AM171011 und AM17012) sind auch für die Überwachung der Transfektionseffizienz in Transfektionsexperimenten mit Anti-miR miRNA-Inhibitoren verfügbar. Das Pre-miR™ miRNA-Starterkit (SKU-Nr. AM1540) kann zur Optimierung der Transfektion von Pre-miR™ miRNA-Vorläufern verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Anti-miR™ miRNA wird zusammen mit nukleasefreiem Wasser für die Resuspension in einem einzelnen Röhrchen getrocknet geliefert und sollte bei –20 °C gelagert werden. Die Haltbarkeit ist für 1 Jahr garantiert, wenn es bei –20 °C getrocknet gelagert wird.
Format Rörchen
Regelungsart Negativkontrolle
RNAi Type miRNA-Inhibitor
Spezies Human, Maus, Ratte
Zur Verwendung mit (Anwendung) miRNA-Analyse und Analyse nicht-codierender RNA
Marker oder Farbstoff Unkonjugiert
Produktlinie Ambion, Anti-miR
Produkttyp miRNA-Inhibitor
Menge 5 nmol
Versandbedingung Raumtemperatur
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.