Learn More
Ninjurin Mouse, Unlabeled, Clone: 50, BD
Mouse Monoclonal Antibody
283.63 € - 306.02 €
Spezifikation
Antigen Ninjurin
Klon 50
Konzentration 250μg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15835639
Unterlagen ansehen
BD Biosciences
610776
50 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15845639
Unterlagen ansehen
BD Biosciences
610777
150 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
308.00 €
306.02 € / 1 Set
Sparen 1.98 €
0.64% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Ninjurin is a protein whose expression is dramatically increased after sciatic nerve transection and crush injuries. The Ninjurin gene encodes for a protein of 152 amino acids with two putative transmembrane domains. Ninjurin was iodinated in vivo and promoted the aggregation of Jurkat cells expressing Ninjurin, indicating a portion of Ninjurin is exposed to the cell surface. The adhesive properties of Ninjurin were energy and temperature dependent, required Ca2+; and Mg2+, and the integrity of the cytoskeleton. Also, the adhesion domain of Ninjurin is located at the extracellular NH2-terminal domain. Although its predicted mass is 16kDa, Ninjurin migrates as a 18-22kDa protein in SDS-PAGE, depending on the cell line or tissue. mRNA analysis revealed that Ninjurin is widely expressed with the highest levels in liver, thymus, heart, and the lowest level in brain.
Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blotting
Spezifikation
Spezifikation
Ninjurin
250μg/mL
Monoclonal
Mouse
Cell Biology
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
IgG2a
Affinity Purified
50
Western Blot
Unconjugated
RUO
Canine, Human, Mouse, Rat
Human Ninjurin aa. 1-152
Primary
Store undiluted at -20°C.