missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

anti-OSM, COL4A6 Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™

Artikelnummer. 16171114
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Set
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16171114 1 Set 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16171114 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. DI0105.1Set
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beinhaltet

OSM rabbit purified polyclonal antibody (20μg); COL4A6 mouse monoclonal antibody (40μug); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols

This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the OSM protein, and the other against the COL4A6 protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.

Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu

In situ PLA

Spezifikation

Antigen OSM
Anwendungen In situ PLA
Klassifikation Monoclonal/Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Gen OSM
Gen-Alias MGC20461
Gensymbole OSM
Wirtsspezies Mouse, Rabbit
Menge 1 Set
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5008/1288
Enthält Antibody pair set content: 1. OSM rabbit purified polyclonal antibody (20 ug) 2. COL4A6 mouse monoclonal antibody (40 ug) *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Produkttyp OSM & COL4A6 Protein Protein Interaction Antibody Pair
Form Purified
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.