missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rat anti-Human Perforin, Clone: δG9; BD

Artikelnummer. 15863069
Change view
Click to view available options
Menge:
50 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15863069 50 Tests 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15863069

Marke: BD Biosciences 563762

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Host Species: Mouse
Clone: deltaG9
Isotype: IgG2b, κ
Species Reactivity: Hu
Immunogen: Purified Granules from the Human Lymphoma Cell Line YT

Flow Cytometry (Intracellular Staining)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Perforin
Klassifikation Monoclonal
Klon deltaG9
Konjugat PerCP-Cyanine5.5
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Purified Granules from the Human Lymphoma Cell Line YT
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 50 Tests
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.