missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PNAd Carbohyde Epitope Rat anti-Mouse, Unlabeled, Clone: MECA-79, BD

Rat Monoclonal Antibody

Marke:  BD Biosciences 553863

Artikelnummer. 15827438

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    365.00 €
    364.87 € / 1 Stück
    Sparen 0.13 €
    0.04% Rabatt

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

The MECA-79 antibody reacts with sulfate-dependent carbohydrate epitopes of peripheral lymph node addressin (PNAd). The MECA-79-reactive antigen is closely associated with the carbohydrate ligands for L-selectin (eg, CD34, GlyCAM-1, MAdCAM-1), which are expressed on high endothelial venules (HEV) in lymphoid tissues and at sites of chronic inflammation. Cross-reactivity with human, sheep, cow, primate, and pig tissues has been observed. MECA-79 antibody inhibits L-selectin-dependent lymphocyte and platelet homing to lymph nodes in vivo, and in vitro adhesion to lymphoid tissue HEV and immobilized PNAd.

Host Species: Rat
Clone: MECA-79
Isotype: IgM, κ
Species Reactivity: Mouse
Immunogen: Collagenase-dispersed BALB/c lymph node stroma

Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunoprecipitation, Western Blotting

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

PNAd Carbohyde Epitope
Monoclonal
0.5mg/mL
CD62L Ligand
Rat
Affinity Purified
RUO
Primary
Store undiluted at 4°C
Immunohistochemistry (Paraffin)
MECA-79
Unconjugated
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Collagenase-dispersed BALB/c lymph node stroma
0.5 mg
Cell Biology
Mouse
IgM κ
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt

For Research Use Only.