Learn More
anti-PRKCD, GRM5 Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Beschreibung
Beinhaltet
PRKCD rabbit purified polyclonal antibody (20μg); GRM5 mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the PRKCD protein, and the other against the GRM5 protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
In situ PLA
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | PRKCD |
| Anwendungen | In situ PLA |
| Klassifikation | Monoclonal/Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Gen | PRKCD |
| Gen-Alias | MAY1/MGC49908/PKCD/nPKC-delta |
| Gensymbole | PRKCD |
| Wirtsspezies | Mouse, Rabbit |
| Menge | 1 Set |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Mehr anzeigen |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.