Learn More
Ral A Mouse, Unlabeled, Clone: 8, BD
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 610221
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15865339
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.00 €
    178.69 € / 1 Set
    Sparen 0.31 €
    0.17% Rabatt
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
Ral is a low molecular weight GTP-binding protein belonging to the Ras superfamily of GTP-binding proteins and shows 50% amino acid identity to Ras. Ral cDNA clones have been isolated from human placenta, human pheochromocytoma, simian β-lymphocyte, and marine ray electric lobe cDNA libraries. In humans, cDNA sequences for Ral A and RalB have been determined. The predicted amino acid sequences show 85% identity. Both proteins consist of 206 amino acids with a predicted molecular weight of 24kDa. However, Ral A isolated from human platelets shows an apparent molecular weight of 26-28kDa. Ral A mRNA levels in adult mouse tissues appear to be highest in testes, ovary, and brain, with lower levels found in the liver, spleen, kidney, thymus, heart, and salivary glands. Similar results have been observed in rat tissues.
Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Ral A
Monoclonal
250μg/mL
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
50 μg
Cell Biology
Canine, Chicken, Rat
IgG2a κ
Western Blot
8
Unconjugated
Mouse
Affinity Purified
RUO
Primary
Store undiluted at -20°C.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only.