Learn More
ACROBiosystems Anti-SARS-CoV-2 Antibody IgG Titer Serologic Assay kit (Spike protein)
Artikelnummer. 17186791
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Tests
Artikelnummer. 17186791
Marke: ACROBiosystems TASK00796tests
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
kit employs a standard indirect-ELISA format, providing a rapid detection of Anti-SARS-CoV-2 antibodies in serum
The newly identified 2019 novel coronavirus (SARS-CoV-2) has posed a serious threat to human health, and it spreads quickly.This kit is developed for detection of IgG titer of Anti-SARS-CoV-2 antibody in serum/plasma in vitro.
Spezifikation
Produkttyp Antibody titer assay kits
Kitinhalt This assay kit employs a standard indirect-ELISA format, providing a rapid detection of anti-SARS-CoV-2 IgG in serum by SARS-CoV-2 Spike Protein. The kit consists of High-bind Plate, SARS-CoV-2 Spike Protein, an Anti-SARS-CoV-2 Antibody (Control, IgG), an
Menge 96 Tests
Versandbedingung RT
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C