Learn More
3M™ Kratzfeste Schutzbrille mit Beschlagschutz
Artikelnummer. 15563417
Change view
Click to view available options
Linsenfärbung:
Bernsteinfarben
Brille 5
Durchsichtig
Grau
Packungsgröße:
1 Stück
20 Stück
Artikelnummer. Linsenfärbung unitSize
15563417 Durchsichtig 1 Stück
15739667 Bernsteinfarben 20 Stück
15749667 Grau 20 Stück
15759667 Brille 5 20 Stück
4 options
Artikelnummer. 15563417
Marke: 3M™ 7000032456
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
3M™ kratzfeste Schutzbrillen mit Beschlagschutz verfügen über eine leichte, schlanke Konstruktion, die eine hervorragende Abdeckung und ein äußerst gutes Sichtfeld bietet.
  • Sehr leichte, elegante und moderne Schutzbrille mit hervorragender Abdeckung und gutem Sichtfeld
  • Robuste stoßfeste Brillengläser aus Polycarbonat
  • Optische Klasse 1 sorgt für maximale Klarheit
  • Einfach einstellbare neigbare Linse sorgt für maximalen Tragekomfort
  • Weiche, elastische Bügel gewährleisten Tragekomfort
  • Kratzschutz und Beschlagschutz mit Antifog-Beschichtung gewährleistet bessere Haltbarkeit und Sicht
  • Gut mit Einweg-Atemschutzgeräten der Serie 3M™ Aura™ 9300+ einsetzbar
  • Schutzbrillen für maximalen Tragekomfort des Anwenders
  • Robuste stoßfeste Brillengläser aus Polycarbonat
  • Das geringe Gewicht (26 g) sorgt für maximalen Tragekomfort den ganzen Tag über
  • Integrierter Brauenschutz schützt besser
  • Weiche Innenpolsterung am Bügel sorgt für mehr Komfort und Stabilität beim Tragen
  • In drei Positionen einstellbare Bügellängen sorgen für guten Tragekomfort und optimale Passform
  • Einfach einstellbare neigbare Linse sorgt für maximalen Tragekomfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Zulassung, EN 166:2001
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest
Linsenfärbung Durchsichtig
Produkttyp Schutzbrillen
Rahmenfarbe Dunkelgrau
Lens Material Polycarbonat