Learn More
Brady™ Antirutschband aus laminiertem Polyester
Artikelnummer. 11771645
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
18 m x 100 mm
18 m x 150 mm
18 m x 25 mm
18 m x 75 mm
Packungsgröße:
1 ROLL
Artikelnummer. 11771645
Marke: Brady™ 078148
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Antirutsch-Band, gestreift
  • Hausmeisterdienste
  • Gebäudemanagement
  • Bodenbeläge
  • Bodenmarkierung
  • Antirutsch-Band mit Streifen
Spezifikation
Alternate Part Number ANTISKID STRIPED TAPE 75MMX18M
Zertifizierung/Konformität ANSI A1264.2-2006, NSFI Certified for High Traction, OSHA 1910.144, OSHA 1910.22
Abmessungen (L x B) 18 m x 75 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Traktion auf Trittstufen, glatten Böden und Ausstiegswegmarkierung
Länge (angloamerikanisch) 60 ft.
Länge (metrisch) 18 m
Verpackungsmenge 1 Rolle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to +158°F
Temperaturbereich (metrisch) -40°C bis 70°C
Dicke 0,162 mm
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Breite (metrisch) 75 mm
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Schwarz
Material Polyester
Produkttyp Striped Anti-skid Tape
Typ Rutschfestes Klebeband