Learn More
Brady™ Rutschfestes Markierband aus laminiertem Polyester
Artikelnummer. 11761645 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Schwarz-gelb gestreift
Packungsgröße:
1 ROLL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
11761645 Schwarz-gelb gestreift 1 ROLL
11315990 Gelb 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11761645 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 078147
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00 €
    104.58 € / 1 Rollen
    Sparen 4.42 €
    4% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rutschfeste Klebebänder zur Verhinderung von Ausrutschen und Stürzen auf nassen oder glatten Böden. Das robuste Polyesterband hat eine selbstklebende Rückseite und ist mit Tausenden von Partikeln dauerhafter Aluminiumoxid-Körnung bedeckt. Es haftet dauerhaft auf sauberen, trockenen Böden, ist beständig gegen Fett und Öl, für Innen- und Außenbereiche geeignet und in verschiedenen Farben und Größen erhältlich.
  • Das robuste Polyesterband ist rückseitig mit Klebstoff versehen und mit Tausenden von Partikeln aus widerstandsfähigem Aluminiumoxidgranulat beschichtet.
  • Das Antirutschband haftet dauerhaft auf sauberen, trockenen Böden, ist beständig gegen Fett und Öl und kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden.
  • Rutschfestes Klebeband ist in verschiedenen Farben und Größen erhältlich, um all Ihren Anforderungen an Bodenmarkierungen gerecht zu werden.
Spezifikation
Alternate Part Number DP-GESTREIFTES ANTI-RUTSCH-BAND SCHWARZ/GELB
Zertifizierung/Konformität ANSI A1264.2-2006, NSFI-zertifiziert für hohe Traktion, OSHA 1910.144, OSHA 1910.22
Beschreibung Gestreiftes Anti-Skid-Band – Schwarz/Gelb
Abmessungen (L x B) 18.29 m x 50.80 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Traktion auf Trittstufen, glatten Böden und Ausstiegswegmarkierung
Länge (angloamerikanisch) 60 ft.
Länge (metrisch) 18 mm
Verpackungsmenge 1 Rolle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40°C bis 70°C
Dicke 0,162 mm
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 50 mm
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Schwarz-gelb gestreift
Material Polyester