missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
sphingomyelin phosphodiesterase 2, neutral membrane (neutral sphingomyelinase), Mouse, Clone: 2C9, Abnova™
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant SMPD2.
Marke: Abnova H00006610-M01.50ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Sequence: MKPNFSLRLRIFNLNCWGIPYLSKHRADRMRRLGDFLNQESFDLALLEEVWSEQDFQYLRQKLSPTYPAAHHFRSGIIGSGLCVFSKHPIQELTQHIYTLNGYPYMIHHGDWFSGKAVGLLVLHLSGMVLNAYVTHLHAEYNRQKDIYLAHRVAQAWELAQFIHHTSKKADVVLLCGDLNMHPEDLGCCLLKEWTGLHDAYLETRDFKGSEEGNTMVPKNCYVSQQELKPFPFGVRIDYVLYKAVSGFYISCKSFETTTGFDPHSGTPLSDHEALMATLFVRHSPPQQNPSSTHGPAERSPLMCVLKEAWTELGLGMAQARWWATFASYVIGLGLLLLALLCVLAAGGGAGEAAILLWTPSVGLVLWAGAFYLFHVQEVNGLYRAQAELQHVLGRAREAQDLGPEPQPALLLGQQEGDRTKEQSpezifikation
| sphingomyelin phosphodiesterase 2, neutral membrane (neutral sphingomyelinase) | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS with no preservative; pH 7.4 | |
| BC000038 | |
| SMPD2 | |
| SMPD2 (AAH00038.1, 1 a.a. ∼ 423 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
| 50 μg | |
| Endocrine/Metabolism | |
| 6610 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| IgG3 κ |
| ELISA, Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot | |
| 2C9 | |
| Mouse monoclonal antibody raised against a full length recombinant SMPD2. | |
| SMPD2 | |
| NSMASE/NSMASE1 | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur