missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SRY (sex determining region Y)-box 9, Mouse, Clone: 3C10, Abnova™

Artikelnummer. 16145695
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16145695 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16145695

Marke: Abnova H00006662M02.100ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant SOX9.

The protein encoded by this gene recognizes the sequence CCTTGAG along with other members of the HMG-box class DNA-binding proteins. It acts during chondrocyte differentiation and, with steroidogenic factor 1, regulates transcription of the anti-Muellerian hormone (AMH) gene. Deficiencies lead to the skeletal malformation syndrome campomelic dysplasia, frequently with sex reversal. [provided by RefSeq

Sequence: EQLSPSHYSEQQQHSPQQIAYSPFNLPHYSPSYPPITRSQYDYTDHQNSSSYYSHAAGQGTGLYSTFTYMNPAQRPMYTPIADTSGVPSIPQTHSPQHWEQPVYTQLTRP

Spezifikation

Antigen SRY (sex determining region Y)-box 9
Anwendungen ELISA, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (PFA fixed), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 3C10
Konjugat Unconjugated
Beschreibung Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant SOX9.
Zusammensetzung PBS with no preservative; pH 7.4
Gen SOX9
Gen-Zugriffsnummer NM_000346
Gen-Alias CMD1/CMPD1/SRA1
Gensymbole SOX9
Wirtsspezies Mouse
Immunogen SOX9 (NP_000337, 400 a.a. ∼ 509 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Transcription Regulation
Ganzes Molekül Yes
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6662
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Produkttyp Antibody
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • SOX9 monoclonal antibody (M02), clone 3C10
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P404-In einem geschlossenen Behälter aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium phosphate dibasic, potassium phosphate monobasic
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.