Learn More
Notrax Anti-Stat POP™ 3 Layer ESD Table Liner, Blue
Static dissipative vinyl runner with tri-layer construction and a conductive center for extremely stable load dissipation. Protects sensitive components safe from damaging static shocks.
104.00 € - 151.00 €
Spezifikation
Farbe | Blau |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
Länge (metrisch) | 1524 cm |
Material | Mikrozelluläres Vinyl |
Typ | Matten für Industrie und Gewerbe |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17782288
|
Notrax
829C2450BU |
61 cm |
104.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17702298
|
Notrax
829C3050BU |
76 cm |
127.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17722298
|
Notrax
829C3650BU |
91 cm |
151.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Specialized line of ESD accessories to ensure a static free workplace and protect employees and sensitive electrical equipment
- Use these accessories to connect table work surface, employees and conductive material to a common grounding point
- This creates a balance between all items and personnel to ensure static electricity will flow to ground in a controlled manner
- For use in ESD working zones to protect electrostatic sensitive components
- Static dissipative vinyl work surface that static load from conductive items placed on it
- Protects table and keeps sensitive components safe from damaging static shocks
- Smooth top surface that is abrasion resistant and easy to wipe clean with recommended art
- 057 Mat Cleaner
- Optional grounding cord
- Microcellular vinyl foam treated with dissipative static properties
- Meets EOS/ESD-S4, measured resistance Rg 107 Ω and Rp 108 Ω
- Electrostatic charge (walking test), meets ISO6356 and EN1815
Spezifikation
Blau | |
1524 cm | |
Matten für Industrie und Gewerbe |
50 ft. | |
Mikrozelluläres Vinyl |