Learn More
Notrax Anti-Stat POP™ Static Dissipative Vinyl Work Surface
Artikelnummer. 17742288
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
1220 x 76 cm
1220 x 91 cm
1830 x 60 cm
Packungsgröße:
1 Rollen
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
17742288 1220 x 91 cm 1 Stück
17732288 1220 x 76 cm 1 Rollen
17722288 1830 x 60 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17742288 Lieferant Notrax Lieferanten-Nr. 827C0036BU
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Temporarily unavailable due to shortage of raw materials required to manufacture it. Please see the 826, 457, or 558 for a suitable alternative. Static dissipative vinyl work surface protects sensitive components safe from damaging static shocks.
  • Dieses Produkt ist aufgrund eines Mangels an Rohstoffen, die für die Herstellung erforderlich sind, vorübergehend nicht verfügbar
  • Eine geeignete Alternative finden Sie unter 826, 457 oder 558
  • Spezielles ESD-Zubehör für einen statisch freien Arbeitsplatz und zum Schutz von Mitarbeitern und empfindlichen elektrischen Geräten
  • Verwenden Sie dieses Zubehör, um Tischarbeitsfläche, Mitarbeiter und leitendes Material mit einem gemeinsamen Erdungspunkt zu verbinden
  • Dadurch wird ein Ausgleich zwischen allen Gegenständen und dem Personal geschaffen, um sicherzustellen, dass die statische Elektrizität kontrolliert zur Erde fließt
  • Für den Einsatz in ESD-Arbeitsbereichen zum Schutz elektrostatisch empfindlicher Komponenten
  • Antistatische Vinylarbeitsfläche zur Ableitung der statischen Ladungen von darauf abgelegten leitenden Gegenständen
  • Schützt den Tisch und empfindliche Komponenten vor Beschädigungen durch statische Entladungen
  • Glatte Oberfläche, die abriebfest ist und sich einfach mit den empfohlenen Artikeln reinigen lässt
  • 057 Mattenreiniger
  • Optionales Erdungskabel
  • Mikrozellulärer Vinylschaumstoff mit antistatischen Eigenschaften
  • Entspricht EOS/ESD-S4, gemessener Widerstand Rg 107 Ω und Rp 108 Ω
  • Elektrostatische Ladung (Lauftest), entspricht ISO 6356 und EN 1815
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 1220 x 91 cm
Farbe Blau
Länge (angloamerikanisch) 40 ft.
Länge (metrisch) 1220 cm
Material Mikrozelluläres Vinyl
Typ Matten für Industrie und Gewerbe
Breite (metrisch) 91 cm
Name des Produkts
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.