Learn More
Sartorius Antistatisches Zubehör für Sartorius Waagen
Steuern Sie die Beladung von Proben
1855.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | CPA Waage, erweiterte Waage, SE und ME Ultramikro-Waage |
---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10465765
|
Sartorius
YSTP01 |
Antistatischer Stift |
1855.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- AntistatikiStift — Richten den Stift an der zu neutralisierenden Stelle aus
- Ionisierendes Geblse — richten Sie das Gebläse in Richtung der Probe vor dem Wiegen aus
Spezifikation
CPA Waage, erweiterte Waage, SE und ME Ultramikro-Waage |